Kluczowe dokumenty
HPA026809
Sigma-Aldrich
Anti-SIRT3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SIR2L3, Anti-sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 3 (S. cerevisiae)
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
FSVGASSVVGSGGSSDKGKLSLQDVAELIRARACQRVVVMVGAGISTPSGIPDFRSPGSGLYSNLQQYDLPYPEAIFELPFFFHNPKPFFTLAKELYPGNYKPNVTHYFLRLLHDKGLLLRLYT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRT3(23410)
Opis ogólny
Sirtuina 3 (SIRT3) to białko o długości 399 aminokwasów, które należy do Sirtuin (SIRT), rodziny deacetylaz zależnych od dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD+). Zwiększona ekspresja SIRT3 jest związana z wydłużeniem życia ludzi. Gen SIRT3 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11p15.5. Białko charakteryzuje się N-końcowym sygnałem celowania mitochondrialnego i centralną domeną katalityczną. SIRT3 ulega ekspresji w kilku tkankach, w tym w tkance tłuszczowej, mózgu i sercu zarówno u płodu, jak i dorosłych. Jest również określany jako SIR2L3 (białko podobne do SIR2 3).
Immunogen
sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 3 (S. cerevisiae) recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Sirtuina 3 (SIRT3) odgrywa istotną rolę w regulacji enzymów zaangażowanych w różne szlaki komórkowe, takie jak łańcuch oddechowy, synteza ATP, β-oksydacja, cykl kwasów trikarboksylowych i cykl mocznikowy, a także zmniejsza stężenie reaktywnych form tlenu (ROS) i stres oksydacyjny. SIRT3 jest nowym genem zaangażowanym w starzenie się człowieka, dlatego wszelkie nieprawidłowości w tym genie prowadzą do kilku chorób związanych z wiekiem, takich jak rak, zespół metaboliczny, choroby sercowo-naczyniowe i choroby neurodegeneracyjne. SIRT3 ułatwia funkcjonowanie i metabolizm mitochondriów. Sirt3 moduluje homeostazę energetyczną poprzez regulację podstawowych poziomów ATP.3 Zahamowanie SIRT3 przez LC-0296 może ułatwić rozwój nowych terapii celowanych w leczeniu pacjentów z rakiem głowy i szyi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70480
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Variability of the SIRT3 gene, human silent information regulator Sir2 homologue, and survivorship in the elderly.
Rose G
Experimental Gerontology, 38(10), 1065-1070 (2003)
Genetic and Functional Sequence Variants of the SIRT3 Gene Promoter in Myocardial Infarction.
Yin X
PLoS ONE, 11(4) (2016)
A Novel Sirtuin-3 Inhibitor, LC-0296, Inhibits Cell Survival and Proliferation, and Promotes Apoptosis of Head and Neck Cancer Cells.
Alhazzazi TY
Anticancer Research, 36(1), 49-60 (2016)
Isha Sharma et al.
Biomedicines, 8(7) (2020-07-28)
Obesity is associated with perturbations in cellular energy homeostasis and consequential renal injury leading to chronic renal disease (CKD). Myo-inositol oxygenase (MIOX), a tubular enzyme, alters redox balance and subsequent tubular injury in the settings of obesity. Mechanism(s) for such