Kluczowe dokumenty
06-157
Sigma-Aldrich
Anti-RasGAP Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IP
WB
reaktywność gatunkowa:
human, rat, mouse, avian
metody:
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
12
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse, avian
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSR3(115939)
Specyficzność
GAP
Immunogen
Trp E fusion corresponding to residues 171-448 of human RasGAP
Zastosowanie
Anti-RasGAP Antibody is an antibody against RasGAP for use in IP & WB.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
MAP Kinases
Jakość
Western Immunoblot Analysis: This antibody, at 0.5 and 2.0 μg/ml, recognized the 120 kDa GAP protein in a RIPA lysate of human Raji lymphocyte cells, lysates of rat L6 myoblasts and mouse Wehi leukemia cells.
Immunoprecipitation: 5 μg of this antibody immunoprecipitated the 120kDa GAP protein from a RIPA lysate of human Raji lymphocyte cells.
Opis wartości docelowych
120kDa
Powiązanie
Replaces: 04-577; 04-1039
Postać fizyczna
200 μg of protein-A purified IgG. Lyophilized from 200 μl of 0.1 M Tris-HCl, 0.15 M NaCl, and 0.05% Na Azide.
Format: Purified
Protein A chromatography
Przechowywanie i stabilność
Lyophilized: 2 years at -20°C; Rehydrated: 6 months at -20°C Rehydrate in 200 μl of water.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Authier et al.
The Biochemical journal, 319 ( Pt 1), 149-158 (1996-10-01)
We have investigated the biosynthesis, subcellular location and expression of insulin-degrading enzyme (IDE). a type-I peroxisomal protease, in semi-permeabilized hepatoma cells using pulse-chase experiments, non-denaturing immunoprecipitation protocols and Northern-blot analyses. In HcpG2 cell lysates prepared from cells radiolabelled with Tran[35S]-label
S J Ruff et al.
The Journal of biological chemistry, 272(2), 1263-1267 (1997-01-10)
The intraperitoneal injection of a vanadate/H2O2 mixture (peroxovanadate) into mice resulted within minutes in the appearance of numerous tyrosine-phosphorylated proteins in the liver and kidney. These effects are presumably due to the inhibition of phosphotyrosine phosphatase activity. Three of the
A conserved region of c-Ha-Ras is required for efficient GTPase stimulation by GTPase activating protein but not neurofibromin
Yoder-Hill, J., et al
The Journal of Biological Chemistry, 270, 27615-27621 (1995)
A novel role for Gab1 and SHP2 in epidermal growth factor-induced Ras activation.
Montagner, A; Yart, A; Dance, M; Perret, B; Salles, JP; Raynal, P
The Journal of Biological Chemistry null
S J Taylor et al.
The Journal of biological chemistry, 270(17), 10120-10124 (1995-04-28)
The c-Src tyrosine kinase phosphorylates and binds to a 68-kDa RNA-binding protein in mitotic cells. We have examined the mechanism and functional consequence of the interaction of c-Src with this protein, Sam 68 (Src associated in mitosis, 68 kDa). In