06-1364
Anti-SRp30b (SC35) Antibody
from rabbit
Synonim(y):
serine/arginine-rich splicing factor 2, Splicing factor SC35, Splicing component, 35 kDa, splicing factor, arginine/serine-rich 2, SR splicing factor 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRSF2(6427)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
A 1:500 dilution of a representative lot of this antibody detected SRp30b in 10 µg of HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis:
A representative lot of this antibody was used by an independent laboratory in IP. (Jiang, K., et al. (2009). Endocrinology. 150(5):2087-2097.)
Jakość
A 1:500 dilution of this antibody detected SRp30b in NIH/3T3 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
NIH/3T3 cells.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1