Przejdź do
ABS811
Przeciwciało anty-FABP7
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Fatty acid-binding protein, brain, Brain lipid-binding protein, BLBP, Brain-type fatty acid-binding protein, B-FABP, Fatty acid-binding protein 7, Mammary-derived growth inhibitor related, FABP7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
1940,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB13190
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FABP7(2173)
General description
FABP7 jest członkiem dużej rodziny hydrofobowych białek wiążących ligand (FABP). Białka FABP są zaangażowane w metabolizm lipidów, w tym wychwyt i wewnątrzkomórkowy transport kwasów tłuszczowych i retinoidów. Ponadto odgrywają rolę w regulacji genów, sygnalizacji komórkowej, wzroście i różnicowaniu komórek. Kilka raportów sugerowało możliwą rolę różnych białek FABP w biologii nowotworów, łącząc ich poziomy ze wzrostem lub zmniejszeniem stopnia złośliwości. Zidentyfikowano dziewięć białek FABP (FABP1-FABP9). FABP7 jest białkiem specyficznym dla mózgu, które jest wymagane do ustanowienia promienistego systemu włókien glejowych w rozwijającym się mózgu, systemu, który jest niezbędny do migracji niedojrzałych neuronów w celu utworzenia warstw korowych. Ulega ekspresji na wysokim poziomie w rozwijającym się ośrodkowym układzie nerwowym. FABP7 znaleziono również w zmianach melanocytowych i wykazano, że reguluje proliferację i inwazję w komórkach czerniaka in vitro, co sugeruje, że może odgrywać rolę w proliferacji i inwazji komórek.
Zaobserwowano ~24 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Blisko środka
Przeciwciało FABP7 zostało wyhodowane przeciwko 17 aminokwasowemu syntetycznemu peptydowi z okolic centrum ludzkiego FABP7.
Application
Analiza immunohistochemiczna (IHC): 5 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło FABP7 w ludzkiej tkance piersi.
To przeciwciało anty-FABP7 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting_x000D_ i immunohistochemii do wykrywania FABP7.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS (pH 7,2) z 0,02% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human breast tissue lysate.
Western Blotting Analysis (WB): 1 μg/mL of this antibody detected FABP7 in human breast tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: MABS184
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA028825ABN14ABC430
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
O15540
UniProt accession no.
O15540
UniProt accession no.
O15540
UniProt accession no.
P07148
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)