Przejdź do zawartości
07-449-AF488
Przeciwciało anty-trimetylo-histonowe H3 (Lys27), koniugat Alexa 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonim(y):
Anty-H3.4, Anty-H3/g, Anty-H3FT, Anty-H3t, Anty-HIST3H3, Histon H3.1t, H3/t, H3t, H3/g, trimetylo-histon (Lys27), koniugat Alexa 488
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys27 )
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Warianty histonu H3 (H3.1, H3.2 i H3.3) są zaangażowane w epigenetyczną pamięć stanu komórkowego. Wzorce H3 w całym genomie zależą od sekwencji aminokwasów i zmieniają się wraz z różnicowaniem komórkowym w loci regulowanych rozwojowo.
~16 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: H3K27me3
Sprzężony z KLH, syntetyczny peptyd 2X-rozgałęziony zawierający sekwencję ...AR(Kme3)SAP... w której Kme3 odpowiada trimetylo-lizynie przy reszcie 27 ludzkiego histonu H3.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Nieskoniugowane przeciwciało (nr kat. 07-449) nadaje się również do immunohistochemii, immunocytochemii, immunoprecypitacji, testów multipleksowych, Western blotting, immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) i ChIP-seq.
Podkategoria badawcza
Receptory jądrowe
Przeciwciało anty-trimetylo-histonowe H3 (Lys27), koniugat Alexa Fluor 488 jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania trimetylo-histonu H3.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa gatunków.
Swoistość H3K27me3 nieskoniugowanego przeciwciała (nr kat. 07-449) została potwierdzona przy użyciu macierzy swoistości przeciwciał Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i macierzy swoistości przeciwciał Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665).
Physical form
Oczyszczone białko A
Oczyszczony koniugat przeciwciał króliczych w PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in A431 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected trimethyl-Histone H3 (Lys27) in A431 cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)