Wybierz wielkość
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
NL19, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... SRC(6714)
1 of 4
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant | antibody form purified immunoglobulin | antibody form culture supernatant |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human | species reactivity mouse, human | species reactivity vertebrates, mouse |
| clone NL19, monoclonal | clone N6L, monoclonal | clone 9A6, monoclonal | clone 2N8, monoclonal |
| Gene Information human ... SRC(6714) | Gene Information human ... SRC(6714) | Gene Information human ... SRC(6714) | Gene Information human ... SRC(6714) |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable |
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Lizaty RIPA całych komórek z ludzkich komórek A431, Jurkat, mysich komórek 3T3/A31 lub szczurzych komórek PC-12 Zawiera pozytywną kontrolę antygenu: Nr katalogowy 12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 μl 2-merkaptoetanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Other Notes
Legal Information
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c