05-673
Przeciwciało przeciwko karboksylazie fosfoacetylo-CoA (Ser79), klon BK102
clone BK102, Upstate®, from mouse
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BK102, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1λ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer79)
informacje o genach
mouse ... Acaca(107476)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Sygnalizacja
Sygnalizacja insuliny/energii
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Kwasowe ekstrakty z komórek HeLa
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1