Kluczowe dokumenty
05-23-3801
Sigma-Aldrich
Endothelin 3, Human and Rat
Attenuates thrombin-evoked aggregation of human platelets.
Synonim(y):
Endothelin 3, Human and Rat, ET-3, CTCFTYKDKECVYYCHLDIIW
Wybierz wielkość
.5 MG
2320,00 zł
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 stycznia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
.5 MG
2320,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C121H168N26O33S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2643.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 stycznia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
rozpuszczalność
5% acetic acid: 0.5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C121H168N26O33S4/c1-11-62(7)97(117(175)139-89(121(179)180)49-70-53-126-77-25-17-16-24-75(70)77)145-118(176)98(63(8)12-2)144-112(170)88(52-95(157)158)136-105(163)81(44-60(3)4)131-109(167)86(50-71-54-125-59-127-71)134-113(171)90-56-182-181-55-76(124)101(
Klucz InChI
OQGZWNZGVYLIFX-XKIQDWPYSA-N
Opis ogólny
Attenuates thrombin-evoked aggregation of human platelets. A potent stimulator of interleukin-6 production by endothelial cell lines. Reported to activate phopholipase C in fibroblasts expressing ETA receptors.
Attenuates thrombin-evoked aggregation of human platelets. A potent stimulator of interleukin-6 production by endothelial cell lines. Reported to activate phospholipase C in fibroblasts expressing ETA receptors.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: no
Primary Target
Stimulator of interleukin-6 production by endothelial cell lines
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Opakowanie
Yes
Sekwencja
H-Cys¹-Thr-Cys³-Phe-Thr-Tyr-Lys-Asp-Lys-Glu-Cys¹¹-Val-Tyr-Tyr-Cys¹⁵-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp-OH (disulfide bonds: 1 → 15; 3 → 11)
Postać fizyczna
Supplied as a trifluoroacetate salt. Sold on the basis of peptide content.
Uwaga dotycząca przygotowania
Dissolve peptide initially at 8 mg/ml in 80% cold acetic acid, then dilute with cold water to 5% acetic acid and 0.5 mg/ml peptide.
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Inne uwagi
Gresser, O., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.224, 169.
Astarie-Dequeker, C., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 114, 524.
Xin, X., et al. 1995. Endocrinology 136, 132.
Brunner, F., et al. 1992. J. Mol. Cell. Cardiol.24, 1291.
Lamers, J.M., et al. 1992. Mol. Cell. Biochem. 116, 59.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3