05-163
Przeciwciało anty-PLCγ-1
Upstate®, from mouse
Synonim(y):
1-fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforan fosfodiesteraza gamma 1, fosfoinozytydowa fosfolipaza C, fosfolipaza C-gamma-1, monofosfatydyloinozytolowa fosfodiesteraza, fosfatydyloinozytolowa fosfolipaza C, fosfoinozytydaza C, fosfolipaza C gamma 1,
Wybierz wielkość
1890,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1890,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
B-2-5, monoclonal
B-20-3, monoclonal
B-6-4, monoclonal
D-7-3, monoclonal
E-9-4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, bovine, rat, rabbit
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLCG1(5335)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
4 µg poprzedniej partii przeciwciała immunoprecypitowało PLCγ-1 z niestymulowanego lizatu komórek A431, poprzednie partie immunoprecypitowały PLCγ-1 z preparatu cytozolu mózgu królika.
Immunocytochemia:
5-10 µg/ml poprzednich partii tego przeciwciała wykryło PLCγ-1 na utrwalonych etanolem i kwasem octowym [95:5] komórkach A431.
Sygnalizacja
Sygnalizacja lipidowa
Jakość
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected PLCγ-1 in human A431 carcinoma cells; previous lots detected PKCγ-1 in rabbit brain cytosol and bovine brain cytosol preparations.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Równa mieszanina przeciwciał IgG wytwarzanych przez komórki śledziony SP2/0-Ag14 x Balb/c (Suh, P.G., 1988) i rozmnażanych jako oczyszczona immunoglobulina. Klony B-2-5, B-6-4, B-20-3, D-7-3, E-9-4.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-301, niestymulowany lizat komórek A431. Dodać 2,5 µl 2-merkaptoetanolu/100 µl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 µg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1