Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1774
Sigma-Aldrich
Anti-PLCγ1 Antibody, clone 1H21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
1-fosfatydyloinozytol 4;5-bisfosforanowa fosfodiesteraza gamma-1;EC:3.1.4.1;PLC-148;fosfolipaza fosfoinozytydowa C-gamma-1;fosfolipaza C-II;PLC-II;fosfolipaza C-gamma-1;PLC-gamma-1
Wybierz wielkość
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H21, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 148.53 kDa
observed mol wt ~160 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLGC1(5335)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1H21 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa PLCg1. Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z C-końca ludzkiego PLCg1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HEK293T.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PLC 1 w lizacie komórek HEK293T.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PLC 1 w lizatach komórek Neuro2A, NIH3T3 i C6.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PLC 1 w skrawkach tkanki ludzkiej nerki.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała PLC 1 z KD wynoszącym 1,7 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Fosfodiesteraza gamma-1 1-fosfatydyloinozytolu 4,5-bisfosforanu (UniProt: P19174; znana również jako EC:3.1.4.1, PLC-148, fosfoinozytydowa fosfolipaza C-gamma-1, fosfolipaza C-II, PLC-II, fosfolipaza C-gamma-1, PLC-gamma-1) jest kodowana przez gen PLGC1 (znany również jako PLC1) (Gene ID: 5335) u człowieka. PLCg1 pośredniczy w produkcji cząsteczek drugiego przekaźnika - diacyloglicerolu (DAG) i 1,4,5-trifosforanu inozytolu (IP3) i odgrywa istotną rolę w regulacji wewnątrzkomórkowych kaskad sygnalizacyjnych. Jest fosforylowany i aktywowany w odpowiedzi na aktywację wielu receptorowych kinaz tyrozynowych, w tym EGFR, FGFR i PDGF. PLCg1 zawiera długą sekwencję łącznikową między regionami X (aa 320-464) i Y (aa 953-1070). Ten łącznik składa się z podzielonych połówek domeny PH (aa 489-523 i 895-931) flankujących dwie domeny SH2 (aa 550-657 i 668-756) i domenę SH3 (aa 791-851). Domena SH2 to sekwencje peptydowe zawierające fosfotyrozynę, podczas gdy domena SH3 oddziałuje z sekwencjami bogatymi w prolinę. Chociaż oddzielone dużą wstawką, połówki podzielonej domeny PH przyjmują kanoniczny fałd PH. Region łącznikowy zawiera również wysoce konserwatywną resztę Tyr (Tyr783), a jej fosforylacja jest niezbędna dla procesu aktywacji. Region łącznikowy odgrywa centralną rolę w regulacji PLCg. Po aktywacji receptory czynników wzrostu z wewnętrzną aktywnością PTK ulegają autofosforylacji, aby zapewnić miejsca dokowania dla wielu białek wymaganych do dalszej sygnalizacji. PLC- wiąże te miejsca dokowania zawierające fosfotyrozynę poprzez swoją N-końcową domenę SH2, a jego konserwowana reszta Tyr jest fosforylowana przez PTK. Fosforylowana PLCg następnie wyraża swoją autoinhibicyjną aktywność fosfolipazy poprzez wewnątrzcząsteczkową interakcję między fosforylowaną resztą Tyr i C-końcową domeną SH2. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Hajicek, N., et al. (2019). eLife 2019;8:e51700; Law, CL., et al. (1996). Mol. Cell Biol. 16(4); 1305-1315).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)