05-1307-AF488
Anti-Ubiquitin, Lys48-Specific, clone Apu2, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone Apu2, from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonim(y):
Polyubiquitin-B, Ubiquitin, Lys48-Specific, Ubiquitin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Apu2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rabbit (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBB(7314)
mouse ... Ubg(107729)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
The unconjugated antibody (Cat. No. 05-1307) is shown to be suitable also for cell funtion assay, flow cytometry, immunocytochemistry, immunohistochemistry, immunoprecipitation, Western blotting applications.
Signaling
Developmental Signaling
Jakość
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Ubiquitin in HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2