Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2310,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
Apu3, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse, rabbit
technique(s)
cell based assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBAP2(55833)
General description
Di-Ubiquitin (Lys63-linked) Recombinant Protein(17-10388)
W przeciwieństwie do tego, łańcuchy poliubikwityny połączone przez resztę Lys48 ubikwityny są najczęściej związane z białkami przeznaczonymi do degradacji proteosomalnej.
Immunogen
Application
Królicza monoklonalna anty-ubikwityna (specyficzna dla Lys-63), klon Apu3, wytrąciła białka zawierające ubikwitynę z lizatów komórek HeLa.
Immunohistochemia:
Barwienie ubikwityną (specyficzną dla Lys63) wycinków tkanek raka jelita grubego jest ograniczone do komórek nowotworowych.
Cytometria przepływowa:
Analiza cytometrii przepływowej komórek Jurkat przy użyciu anty-ubikwityny specyficznej dla Lys63 (#05-1308) (niebieski) i króliczej kontroli IgG (czerwony).
Test hamowania:
Preinkubacja anty-ubikwityny, specyficznej dla Lys63, z łańcuchami K63-multiubikwityny hamowała wiązanie z lizatem komórek HeLa w Western blot.
Immunocytochemia:
Barwienie ubikwityną (specyficzną dla Lys63) wycinków tkanek raka jelita grubego jest ograniczone do komórek nowotworowych. Pozytywne barwienie wykryto również w wycinkach mózgu myszy, szczurów i królików.
Sygnalizacja
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Łańcuchy poliubikwitynowe Lys63.
A 1:1000 dilution of this antibody detected Lys-63 ubiquitin chains by Western blotting, but did not detect free ubiquitin or Lys48 polyubiquitin chains.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate ALEXA FLUOR™ 647 |
| antibody form purified antibody | antibody form - | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| clone Apu3, monoclonal | clone - | clone HWA4C4, monoclonal | clone Apu3, monoclonal |
| species reactivity rat, human, mouse, rabbit | species reactivity - | species reactivity vertebrates, human | species reactivity human |
| Gene Information human ... UBAP2(55833) | Gene Information - | Gene Information human ... UBAP2(55833) | Gene Information human ... UBB(7314) |
| biological source rabbit | biological source - | biological source mouse | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1