Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2030,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg, western blot: 1:1,000- 1:10,000
accession no.
NP_000928.1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RNA Polymerase II(5430)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source goat | biological source rat |
| clone polyclonal | clone CTD4H8, recombinant monoclonal | clone polyclonal | clone 3E7C7, monoclonal |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity monkey, canine, human, rat, mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| Gene Information human ... RNA Polymerase II(5430) | Gene Information human ... POLR2A(5430) | Gene Information human ... POLR2A(5430) | Gene Information human ... POLR2A(5430) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?