Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
PE-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
O323, monoclonal
species reactivity
human
packaging
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD27(939)
Powiązane kategorie
General description
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD27 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABF402 | 04053252959943 |