Merck
V-066
Supelco
Retinol-13C3 solution
10 μg/mL (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT), certified reference material, ampule of 1 mL
Wybierz wielkość
1 ML
1390,00 zł
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1390,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C17H30O
Masa cząsteczkowa:
3723.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
10 μg/mL (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT)
Format
single component solution
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
Klucz InChI
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Informacje prawne
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)