Merck
V-022
Supelco
Vigabatrin solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
712,00 zł
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
712,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2
Masa cząsteczkowa:
129.16
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
Klucz InChI
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ABAT(18)
Opis ogólny
Vigabatrin to nowszy lek przeciwpadaczkowy sprzedawany jako 8575 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku i Wielkiej Brytanii oraz jako Sabrilex w Danii. Lek jest stosowany jako leczenie wspomagające złożonych napadów częściowych u dorosłych i skurczów dziecięcych u dzieci w wieku od jednego miesiąca do dwóch lat. Ten certyfikowany standard roztworu 6534 jest odpowiedni do stosowania w aplikacjach LC/MS lub GC/MS, w tym w analizie kryminalistycznej, toksykologii klinicznej, testach na obecność narkotyków w moczu lub badaniach farmaceutycznych.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sabril is a registered trademark of Lundbeck LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lisa M Clayton et al.
Ophthalmology, 119(10), 2152-2160 (2012-08-03)
To explore the relationship of peripapillary retinal nerve fiber layer (ppRNFL) thinning in individuals exposed to the antiepileptic drug vigabatrin with respect to 2 separate variables: cumulative vigabatrin exposure and severity of vigabatrin-associated visual field loss (VAVFL). Cross-sectional observational study.
Peter Weber et al.
Epilepsy & behavior : E&B, 24(1), 138-140 (2012-04-17)
We report the case of an adolescent girl who suffered from symptomatic refractory focal epilepsy after an arteria cerebri media insult 15 years prior to this report. Five weeks after initiation of an add-on therapy with vigabatrin, she was seizure
O Heinzlef et al.
Revue neurologique, 168 Suppl 3, S62-S68 (2012-06-29)
The medicinal treatment of spasticity includes use of oral treatments (baclofène and tizanidine), botulinum toxin, intrathecal baclofène and local application of alcohol or phenol. However, spasticity may not be uncomfortable and may even be useful. Therefore, all spastic diseases do
The potential value of a negative finding: an illustrative example.
Kenneth Silverman et al.
JAMA psychiatry, 70(6), 571-572 (2013-04-12)
M Iu Dorofeeva et al.
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova, 112(6 Pt 2), 27-31 (2012-09-18)
Tuberous sclerosis complex is a multisystem genetic disorder. Epilepsy is very common in tuberous sclerosis and occurs in 75-92% of affected individuals during their life-time. Onset usually occurs during childhood and up to one third of children with tuberous sclerosis