Przejdź do
T-039
Topiramate solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21NO8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.36
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(COS(N)(=O)=O)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
InChI key
KJADKKWYZYXHBB-XBWDGYHZSA-N
General description
A certified solution standard suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for pharmaceutical research, clinical toxicology, or forensic testing.  Topiramate, sold under trade name Topamax®, is an antiepileptic drug used for treatment of seizures. Topiramate in combination with the stimulant phentermine constitute the active compounds in the new weight lose drug Qsymia®.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qsymia is a registered trademark of Vivus, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Topamax is a registered trademark of Johnson & Johnson
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)