Przejdź do
G-007
Gabapentin solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChI key
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
General description
Sold under the trade names Neurontin®, Nupentin, or Gabarone, gabapentin is an anticonvulsant drug used primarily for treatment of seizures, fibromyalgia, and chronic neuropathic pain. This certified Snap-N-Spike® Reference Solution is suitable for use in GC/MS or LC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology and pain prescription monitoring to urine drug testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Neurontin is a registered trademark of Warner-Lambert Co.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G-021G-007SPHR1049
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
10 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
neat
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-30°C
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gabapentin solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)