Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 757,00 zł 643,45 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
643,45 zł
Cena katalogowa757,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 9 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
InChI
1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
InChI key
POGQSBRIGCQNEG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 9 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white | color - | color white to beige | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rufinamide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?