Merck
P-116
Supelco
Perampanel-D4 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H11D4N3O
Masa cząsteczkowa:
353.41
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Sold under the trade name Fycompa®, perampanel is an antiepileptic drug used primarily for treatment of tonic-clonic seizures. This internal standard is suitable for GC/MS or LC/MS testing or isotope dilution methods of perampanel in forensic analysis, clinical toxicology, or therapeutic drug monitoring.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup