L-029
Lacosamide solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(N[C@H](COC)C(NCC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
Klucz InChI
VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
informacje o genach
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Opis ogólny
Zastosowanie
- Lacosamide solution as a mass spectrometry standard: A recent development in analytical techniques features a UPLC-MS/MS method for determining lacosamide and its metabolites, essential for drug-drug interaction studies. This research underlines lacosamide′s role as a critical pharmaceutical research tool in the study of anti-epileptic drugs and their interactions (Chen et al., 2023).
- Lacosamide as an anticonvulsant in pharmacological research: Investigations on the effects of chronic lacosamide on ovarian tissue in rats highlight the broader physiological impacts of long-term anti-seizure medication use. Such studies are critical for assessing the reproductive safety of anticonvulsants, informing guidelines for their use in women of childbearing age (Kart et al., 2022).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup