Kluczowe dokumenty
NMID921
3-Hydroxy-4-methoxytamoxifen
NMI Australia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31NO3
Masa cząsteczkowa:
417.54
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
NMI Australia
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)