Merck
N-037
Supelco
(±)-Norketamine-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Deuterated Norketamine Hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D4H11Cl2NO
Masa cząsteczkowa:
264.18
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Cl)c1[2H])C2(N)CCCCC2=O
InChI
1S/C12H14ClNO.ClH/c13-10-6-2-1-5-9(10)12(14)8-4-3-7-11(12)15;/h1-2,5-6H,3-4,7-8,14H2;1H/i1D,2D,5D,6D;
Klucz InChI
CLPOJGPBUGCUKT-LZLIYGNZSA-N
Opis ogólny
Norketamine is the most prevalent urinary metabolite of ketamine, a club drug and widely used anesthetic sold under trade names including Ketanest®, Ketaset® and Ketalar®. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of norketamine levels in GC/MS or LC/MS applications in clinical toxicology, urine drug testing, forensic analysis, clinical or diagnostic testing and isotope dilution methods.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ketalar is a registered trademark of Par Sterile Products, LLC
Ketanest is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Ketaset is a registered trademark of Zoetis W LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)