Kluczowe dokumenty
G005855
Analiza LC/MS leków antyarytmicznych i metabolitów w Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in acetonitrile, 5:95 (A:B), adjusted to pH 7.0 with formic acid
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 1305 psi (90 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI+, 100-1000 m/z
injection: 0.5 μL
sample: each compound, 300 ng/mL in 75:25 (1% formic acid acetonitrile:water)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
Komentarz do analizy
Podstawowy charakter tych środków antyarytmicznych sprawia, że są one idealnymi kandydatami do separacji chromatograficznej HILIC (oddziaływanie hydrofilowe). Korzyści z zastosowania HILIC w porównaniu z tradycyjną chromatografią z fazą odwróconą są dwojakie, zarówno w przypadku wprowadzania próbki, jak i wykrywania analitu. Po pierwsze, wysokie stężenie acetonitrylu w fazach ruchomych HILIC pozwala na bezpośrednią analizę wytrąconych próbek osocza bez konieczności dodatkowej wymiany rozpuszczalnika próbki. Po drugie, wysoka zawartość acetonitrylu zapewnia zwiększoną odpowiedź analitu w pozytywnym wykrywaniu ESI MS. Spośród różnych testowanych kolumn w trybie HILIC, rozwój metody dla tego testu określił, że Ascentis Express HILIC, cząstki 2,7 μm, zapewniają najlepszą rozdzielczość chromatograficzną leków antyarytmicznych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności piku dla zwiększonych poziomów wykrywania.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Lidocaine solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    Amiodarone hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    (±)-Flecainide solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    N-Desethylamiodarone hydrochloride solution, 1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)