Przejdź do
L5647
Lidocaine hydrochloride monohydrate
≥99% (HPLC), solid, Na⁺ channel blocker
Synonim(y):
2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride monohydrate, Lignocaine hydrochloride monohydrate, Xylocaine hydrochloride monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
743,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22N2O · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-803-8
MDL number:
Form:
solid
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lidocaine hydrochloride monohydrate, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
InChI key
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
General description
Lidocaine hydrochloride monohydrate is a commonly used as local anesthetic in topical applications and oral mucosal biopsies. It has a short anesthetic half-life.
Application
Lidocaine hydrochloride monohydrate has been used:
  • in the preparation of drug composite for the controlled delivery in vitro, evaluated by drug release profile in ultra-high performance liquid chromatography (UPLC) and as a reference standard for fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR).
  • to record dose dependent response of sodium voltage (Nav1.7) channels in the injection-molded polymer device.
  • For inhibition of glial cells in brain tissue samples.
Biochem/physiol Actions
Na+ channel blocker; class IB antiarrhythmic that is rapidly absorbed after parenteral administration
Na+ channel blocker; class IB antiarrhythmic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L7757PHR1257L0600000
description
solid
description
powder
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
solid
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Scnn1a(25122)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)