Merck
C-033
Supelco
Clonidine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9Cl2N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H9Cl2N3/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14)
Klucz InChI
GJSURZIOUXUGAL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Klonidyna to lek farmaceutyczny stosowany w leczeniu wielu różnych schorzeń, w tym nadciśnienia tętniczego, ADHD, bezsenności, odstawienia substancji chemicznych i lęku. Klonidyna jest często przepisywana w połączeniu z innymi lekami, w zależności od stanu klinicznego. Ten analityczny wzorzec referencyjny jest odpowiedni do stosowania jako materiał wyjściowy w kalibratorach lub kontrolach do różnych zastosowań LC/MS lub GC/MS, od analizy kryminalistycznej i toksykologii klinicznej po badania farmaceutyczne.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In response.
Gershom Koman
Pain physician, 16(2), E120-E120 (2013-03-21)
Shahram Borjian Boroojeny et al.
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 62(12), 1285-1288 (2013-07-23)
To evaluate the efficacy of preoperative oral clonidine (5 g/kg) in preventing ocular hypertension in the early period after cataract surgery with posterior chamber intraocular lens implantation under general anaesthesia. This was a randomized double-blind clinical trial comprising of 62
X Niu et al.
Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2012, 3858-3861 (2013-02-01)
This study was to quantify the effects of Lokomat training on ambulation capacity of patients with incomplete spinal cord injury (SCI), and to examine the potential assistance of anti-spasticity medication on training. Twenty-nine SCI subjects with spastic hypertonia at their
Sahar Abdel-Baky Mohamed et al.
Journal of clinical anesthesia, 25(1), 20-27 (2013-02-09)
To investigate the analgesic effect of adding clonidine to topical bupivacaine for acute and chronic postmastectomy pain. Randomized, prospective, double-blinded study. Cancer institute and university hospital. 140 ASA physical status 1 and II women, aged 30 to 50 years, scheduled
Y Ginosar et al.
British journal of anaesthesia, 111(2), 256-263 (2013-03-28)
A wide range of doses has been suggested for intrathecal clonidine, but no dose-ranging study has examined analgesic effects below 100 µg. The primary aim of this volunteer study was to assess the dose vs analgesic effect relationship for doses