Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 249,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 583,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
249,00 zł
Nazwa produktu
Clonidine hydrochloride, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
originator
Boehringer Ingelheim
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Clc1cccc(Cl)c1NC2=NCCN2
InChI
1S/C9H9Cl2N3.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)8(6)14-9-12-4-5-13-9;/h1-3H,4-5H2,(H2,12,13,14);1H
InChI key
ZNIFSRGNXRYGHF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
General description
Application
- in ex vivo leptin release assay
- to study its effects on pain hypersensitivity in 6-OHDA lesioned rats
- to study its influence on the sleep of larval zebrafish
- to manipulate noradrenaline and examine its influence on behavioral flexibility and motivation
- to reduce central noradrenaline levels
- to inhibit allyl isothiocyanate (AITC) sensitized thermal aversion[1]
- to attenuate thermal and mechanical pain hypersensitivity in rats
- as a positive control for pertussis toxin (PTX)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form crystalline |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: soluble, methanol: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clonidine hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?