Przejdź do
H-178
3-Hydroxybutyric acid-13C4 sodium salt solution
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4H7O3 · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.06
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
description
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free carboxylate)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Na].O[13CH]([13CH2][13C](=O)O)[13CH3]
InChI key
CWQQGENZHRKCMJ-UJNKEPEOSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)