ERT-113S
Tetramethylenedisulfotetramine solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=S1(=O)N2CN3CN1CN(C2)S3(=O)=O
InChI
1S/C4H8N4O4S2/c9-13(10)5-1-6-3-8(13)4-7(2-5)14(6,11)12/h1-4H2
Klucz InChI
AGGKEGLBGGJEBZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup