Kluczowe dokumenty
ERI-001
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
vial of 25 mg, analytical standard, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
vial of 25 mg
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
Zastosowanie
environmental
forensics and toxicology
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4ccc5cccc6cc-2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H
Klucz InChI
SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)