Kluczowe dokumenty
E-139
beta-sitosterol
200 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
β-Sitosterol, α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol
Wybierz wielkość
2380,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2380,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
200 μg/mL in methanol
mp
136-140 °C (lit.)
Format
single component solution
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Klucz InChI
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Odkryj całą gamę certyfikowane fitochemiczne roztwory materiałów referencyjnych firmy Cerilliant
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)