Przejdź do
B-052
(±)-Bupropion-D9 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9D9ClNO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Produkt B-052 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C1=CC=CC(Cl)=C1)=O.Cl
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H/i2D3,3D3,4D3;
InChI key
HEYVINCGKDONRU-WWMMTMLWSA-N
General description
Bupropion is an antidepressant and smoking cessation drug sold under the trade names Wellbutrin® and Zyban®. Suitable uses for this certified solution standard include as an internal standard for quantitation of bupropion levels in biological matrices such as urine or isotope dilution methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wellbutrin is a registered trademark of GlaxoSmithKline LLC
Zyban is a registered trademark of Everris International B.V.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)