Przejdź do
SML0536
Efavirenz
≥98% (HPLC), nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI), powder
Synonim(y):
Efavirenz, (4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
694,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
2371,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9ClF3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.67
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
694,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Efavirenz, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -90 to -100°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC=C2C([C@@](C#CC3CC3)(C(F)(F)F)OC(N2)=O)=C1
InChI
1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
InChI key
XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
General description
Efavirenz, commercially known as Sustiva is a polycyclic aromatic hydrocarbon with benzene and oxazinan-2-one chromophores.
Application
Efavirenz has been used:
  • to assess its anti-porcine endogenous retrovirus (PERV) activity
  • in cytotoxicity assay
  • to investigate the solute-solvent effects of efavirenz by means combined time-dependent density functional theory (TD-DFT) and spectroscopic calculations
Biochem/physiol Actions
Efavirenz is a nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). It is an anti-HIV drug, commonly used in combination therapy for AIDs treatment. It is part of highly active antiretroviral therapy (HAART) for the treatment of a human immunodeficiency virus (HIV) type 1.
Efavirenz is a nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI); anti-retroviral.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Legal Information
Sustiva is a trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Efavirenz
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)