Merck
615668
Sigma-Aldrich
Bufuralol-(t-butyl-d9) hydrochloride
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16D9H14NO2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc2cccc(CC)c2o1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H/i2D3,3D3,4D3;
Klucz InChI
KJBONRGCLLBWCJ-WWMMTMLWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3