Kluczowe dokumenty
M-127
Methylphenidate-d9 hydrochloride solution
(Racemic mixture of erythro and threo isomers), ampule of 1 mL, 100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
933,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
933,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
stężenie
100 μg/mL in methanol (as free base)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OC)[C@H]([C@]1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1)C2=CC=CC=C2.O=C(OC)[C@H]([C@@]3([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl
InChI
1S/2C14H19NO2.2ClH/c2*1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;;/h2*2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;2*1H/t12-,13+;12-,13-;;/m10../s1/i2*5D2,6D2,9D2,10D2,12D;;
Klucz InChI
MEJWWJMJNWHBLU-OKIVILLSSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)