Merck
B-020
Supelco
1,4-Butanediol solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10O2
Masa cząsteczkowa:
90.12
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Analityczny wzorzec referencyjny do stosowania w toksykologii klinicznej, analizie sądowej lub testach na obecność narkotyków w moczu metodą LC-MS/MS lub GC/MS. 1,4-butanodiol jest rozpuszczalnikiem przemysłowym, który był nadużywany jako narkotyk rekreacyjny ze względu na jego działanie uspokajające. 1,4-butanodiol jest znany pod ulicznymi nazwami "One Comma Four" i "One Four Bee".
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Concepción Domingo et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 15(18), 4001-4005 (2014-10-29)
Arrays of polymer/SWCNT (single-wall carbon nanotube) nanowires supported on a residual nanocomposite film are prepared by melt wetting using porous anodic aluminum oxide (AAO) as a template. The aggregation parameter of SWCNTs extracted from the analysis of their Raman radial
Emilio I Alarcon et al.
Nanoscale, 7(44), 18789-18798 (2015-10-29)
The increasing number of multidrug resistant bacteria has revitalized interest in seeking alternative sources for controlling bacterial infection. Silver nanoparticles (AgNPs), are amongst the most promising candidates due to their wide microbial spectrum of action. In this work, we report
Deivasagayam Dakshinamoorthy et al.
ChemSusChem, 7(10), 2923-2929 (2014-08-21)
The melt polymerization of diglycerol with bicyclic anhydride monomers derived from a naturally occurring monoterpene provides an avenue for polyesters with a high degree of sustainability. The hydrophobic anhydrides are synthesized at ambient temperature via a solvent-free Diels-Alder reaction of
Haoming Pang et al.
Soft matter, 11(34), 6893-6902 (2015-08-04)
In this work we reported a novel graphite doped conductive magnetorheological plastomer (GMRP) with magnetic field dependent electro-conductivity. The conductivity of the GMRPs increased by increasing the content of the graphite particles, while it decreased with the graphite size. When
Dan-Ya Lyu et al.
Journal of chromatography. A, 1393, 1-7 (2015-04-05)
Polymer monolith microextraction (PMME) based on capillary monolithic column is an effective and useful technique to preconcentrate trace analytes from environmental and biological samples. Here, we report the fabrication of a novel aluminum terephthalate metal-organic framework (MIL-53(Al)) incorporated capillary monolithic