LM2001
Avanti
Sphinganine (d17:0)
heptadecasphinganine, ethanol solution
Synonim(y):
(2S,3R)-2-aminoheptadecane-1,3-diol, C17 Sphinganine
About This Item
Polecane produkty
Postać
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM2001-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2001
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)16(18)15-19/h16-17,19-20H,2-15,18H2,1H3/t16-,17+/m0/s1
Klucz InChI
KFQUQCFJDMSIJF-DLBZAZTESA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.0 °C - closed cup