Merck
860649P
Avanti
C24 Ceramide (d17:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860649P, powder
Synonim(y):
N-lignoceroilo-D-erytro-sfingozyna (zasada C17)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H81NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
636.09
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860649P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860649P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-29-31-33-35-37-41(45)42-39(38-43)40(44)36-34-32-30-28-26-16-14-12-10-8-6-4-2/h34,36,39-40,43-44H,3-33,35,37-38H2,1-2H3,(H,42,45)/b36-34+/t39-,40+/m0/s1
Klucz InChI
OWQPALVMZWREMV-PUYNVXOJSA-N
Opis ogólny
Ceramid C24 (d17:1/24:0) jest syntetycznym ceramidem pochodzącym ze sfingozyny C17 z kwasem lignocerynowym. Syntaza ceramidowa 2 jest odpowiedzialna za syntezę ceramidu C24.
Zastosowanie
Ceramid C24 (d17: 1/24: 0) został użyty jako wzorzec wewnętrzny do ilościowego oznaczenia zawartości ceramidu zarówno w podskórnej, jak i trzewnej tkance tłuszczowej za pomocą ultra wydajnej chromatografii cieczowej - tandemowej spektrometrii mas (UPLC-MS / MS).
Działania biochem./fizjol.
Ceramid C24 (d17:1/24:0) odgrywa istotną rolę w indukowaniu śmierci komórek. Zmienione poziomy ceramidu C24 mogą być potencjalnym wskaźnikiem w monitorowaniu nowotworów.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860649P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Agnieszka U Blachnio-Zabielska et al.
International journal of molecular sciences, 19(12) (2018-12-14)
Ceramide accumulation in muscle and in liver is implicated in the induction of insulin resistance. Much less in known about the role of ceramide in adipose tissue. The aim of the present study was to elucidate the role of ceramide
Luisa Coderch et al.
American journal of clinical dermatology, 4(2), 107-129 (2003-01-30)
Ceramides are the major lipid constituent of lamellar sheets present in the intercellular spaces of the stratum corneum. These lamellar sheets are thought to provide the barrier property of the epidermis. It is generally accepted that the intercellular lipid domain
Ling Chen et al.
Oncology reports, 34(1), 447-454 (2015-05-16)
Endocannabinoids and ceramides have demonstrated growth inhibition, cell death induction and pro-apoptotic activity in cancer research. In the present study, we describe the profiles of two major endocannabinoids, ceramides, free fatty acids and relevant metabolic enzymes in 47 pairs of