Przejdź do
Z744265
Wilmad® Nośnik rurki NMR z klipsem do koszuli
to hold, 1 NMR tube, tube O.D. 5 mm, tube L 7 in., pack of 3 ea (pack of 3)
Synonim(y):
Nośnik rurki NMR, Uchwyt na rurkę NMR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
3 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121705
Feature:
to hold 1 NMR tube
Packaging:
pack of 3 ea (pack of 3)
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
to hold 1 NMR tube
packaging
pack of 3 ea (pack of 3)
manufacturer/tradename
Wilmad WG-6192
tube L
7 in.
tube O.D.
5 mm
General description
Poręczny kieszonkowy uchwyt na rurkę NMR/EPR mieści jedną rurkę NMR/EPR o średnicy zewnętrznej 5 mm i długości 7 cali. Zestaw 3 białych uchwytów. Posiada klips do kieszeni, który zapewnia bezpieczeństwo. Wykonany z niełamliwego materiału polimerowego z zatrzaskowym wieczkiem. Zapewnia ochronę próbki i personelu laboratorium podczas transportu.
Application
NMR
Legal Information
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)