Merck
LM1902
Avanti
17:0-20:4 PI(5)P
Avanti Research - A Croda Brand LM1902, powder
Synonim(y):
1-heptadekanoilo-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenylo)-sn-glicero-3-fosfo-(1′-mio-inozytolo-5′-fosforan) (sól amonowa)
Wybierz wielkość
1 EA
1590,00 zł
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1590,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H88N2O16P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
987.14
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand LM1902
opakowanie
1 ea of 1 × (with stopper and crimp cap (LM1902-1EA))
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C46H82O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)60-38(36-58-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2)37-59-64(56,57)62-46-43(51)41(49)42(50)45(44(46)52)61-63(53,54)55;;/h11,13,17,19,21,23,27,29,38,41-46,49-52H,3-10,
Klucz InChI
IOJKXWHTFCVKEI-QBMVDDEMSA-N
Opis ogólny
5-fosforan fosfatydyloinozytolu (PI5P) jest obecny w endosomach, sieci trans-Golgiego i gładkim retikulum endoplazmatycznym. Jest obficie zlokalizowany w błonie plazmatycznej, ale znajduje się również w wewnątrzkomórkowych błonach organelli.[1]
Działania biochem./fizjol.
Fosforylacja fosfatydyloinozytolu 5-fosforanu (PI5P) przez fosfatydyloinozytol 5-fosforan (PI5P) typu II PIPK (PIPKII) wytwarza fosfatydyloinozytol 4,5-bisfosforan (PI-4,5-P2), który jest silną cząsteczką sygnalizacyjną. PI5P jest przekaźnikiem lipidowym[1] związanym ze szlakami indukowanymi stresem w jądrze.[2] Wiadomo, że posiada funkcje utrzymywania porządku i pomaga w aktywacji komórek podczas infekcji bakteryjnych.[1]
Opakowanie
Bursztynowa fiolka na surowicę o pojemności 2 ml z korkiem i zaciskanym kapslem (LM1902-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Natsuko Jin et al.
Biochemical Society transactions, 44(1), 177-184 (2016-02-11)
Phosphorylated phosphatidylinositol lipids are crucial for most eukaryotes and have diverse cellular functions. The low-abundance signalling lipid phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate [PI(3,5)P2] is critical for cellular homoeostasis and adaptation to stimuli. A large complex of proteins that includes the lipid kinase Fab1-PIKfyve
Matthew W Bunce et al.
The Journal of biological chemistry, 283(13), 8678-8686 (2008-01-26)
Phosphoinositide signaling pathways regulate numerous processes in eukaryotic cells, including migration, proliferation, and survival. The regulatory lipid phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate is synthesized by two distinct classes of phosphatidylinositol phosphate kinases (PIPKs), the type I and II PIPKs. Although numerous physiological functions
Amber J McCartney et al.
BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 36(1), 52-64 (2013-12-11)
Recent studies of the low abundant signaling lipid, phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate (PI(3,5)P2 ), reveal an intriguingly diverse list of downstream pathways, the intertwined relationship between PI(3,5)P2 and PI5P, as well as links to neurodegenerative diseases. Derived from the structural lipid phosphatidylinositol
Julien Viaud et al.
Nature communications, 5, 4080-4080 (2014-06-07)
PtdIns5P is a lipid messenger acting as a stress-response mediator in the nucleus, and known to maintain cell activation through traffic alterations upon bacterial infection. Here, we show that PtdIns5P regulates actin dynamics and invasion via recruitment and activation of