LM1302
Avanti
17:0-20:4 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1302, methanol solution
Synonim(y):
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
About This Item
Polecane produkty
Postać
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (LM1302-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1302
stężenie
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Opis ogólny
Zastosowanie
- in lipid extraction from isolated pure mitochondria for mass spectrometry (MS) analysis
- for lipid quantification/analysis using liquid chromatography (LC)-MS
- for phospholipid quantification by MS
- in lysophospholipid acyltransferases (LPLAT) assay
- in the preparation of total lipid extracts from lysosome samples by tert-butyl methyl ether (MTBE) lipid extraction protocol for analysis by LC-MS
- for ratiometric quantification of phosphatidylserine (PS) using LC-MS
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup