Merck
999974P
Avanti
16:0-18:1 Diether PE
Avanti Research - A Croda Brand 999974P, powder
Synonim(y):
1-O-heksadekanylo-2-O-(9Z-oktadecenylo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina
Wybierz wielkość
10 MG
5020,00 zł
5020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
5020,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H80 NO6 P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
690.03
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
5020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (999974P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 999974P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H80NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-35-44-39(38-46-47(41,42)45-36-33-40)37-43-34-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19,39H,3-16,18,20-38,40H2,1-2H3,(H,41,42)/b19-17-/t39-/m1/s1
Klucz InChI
QMGSXZBWJYQMDL-VEAYGOGPSA-N
Opis ogólny
16:0-18:1 Diether PE lub 1-O-heksadekanylo-2-O-(9Z-oktadecenylo)-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina to klasa glicerofosfolipidów, które mają łańcuchy heksadekanowe i oktadekenowe przyłączone odpowiednio do pozycji sn-1 i sn-2 szkieletu glicerolu za pomocą wiązań eterowych. Posiada etanoloaminę jako grupę alkoholową, przyłączoną do grupy fosforanowej.[1]
Działania biochem./fizjol.
Niektóre ważne cząsteczki sygnałowe pochodzą z fosfolipidów związanych z eterem, które działają jako prekursory. 20 procent wszystkich fosfolipidów u ludzi to fosfolipidy związane z eterem. Wrodzone błędy utrudniające syntezę fosfolipidów eterowych mogą prowadzić do stanów patologicznych.[2] Fosfoetanoloaminy (PE) służą jako substrat dla kilku fosfolipidów błony komórkowej. Są one związane z obrotem fosfolipidów. Stwierdzono również, że PE zapobiegają progresji nowotworu.[3]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (999974P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ether-linked lipids and their bioactive species
Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes, 245-276 (2008)
John M Dean et al.
Protein & cell, 9(2), 196-206 (2017-05-20)
Ether lipids, such as plasmalogens, are peroxisome-derived glycerophospholipids in which the hydrocarbon chain at the sn-1 position of the glycerol backbone is attached by an ether bond, as opposed to an ester bond in the more common diacyl phospholipids. This
Adilson Kleber Ferreira et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 67(6), 481-487 (2013-06-19)
Phosphoethanolamine (Pho-s) is a compound involved in phospholipid turnover, acting as a substrate for many phospholipids of the cell membranes. In a recent study, we showed that Pho-s has antitumor effect in the several tumor cells. In this study we