850758P
Avanti
18:0-18:1 PE
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonim(y):
1-octadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; SOPE; PE(18:0/18:1(9Z))
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 2 × 100 mg (850758P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850758P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850758P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H14Cl2N2O2/c1-12-8-9-18-17(10-12)25-21(27-18)13-4-2-5-14(11-13)24-20(26)15-6-3-7-16(22)19(15)23/h2-11H,1H3,(H,24,26)
Klucz InChI
GKFNHDBVWFEZCJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a component in monomolecular films domain formation and characterization
- in the synthesis of mixed acyl chain 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl-diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (N-NBD-PE) and (N-lissamine rhodamine B sulfonyl)-diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (N-Rh-PE) probes
- in the preparation of liposomes
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem