Merck
852804C
Avanti
C18(Plasm)-20:4 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Wybierz wielkość
5 MG
2670,00 zł
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
2670,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H78NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
752.06
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
2670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 5 mL (852804C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 852804C
stężenie
1 mg/mL (852804C-5mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO7P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(45)51-42(41-50-52(46,47)49-39-37-44)40-48-38-35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,35,38,42H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-34,36-37,39-41,44H2,
Klucz InChI
URPXXNCTXCOATD-FXMFQVEGSA-N
Opis ogólny
C18(Plasm)-20:4 PE are plasmenylethanolamines that contains arachidonic acid. Plasmalogens, in general, contain a vinyl-ether linkage at the sn-1 position and at sn-2 position it is highly enriched with polyunsaturated fattyacid, specifically, arachidonic acid (AA).[1]
Zastosowanie
C18(Plasm)-20:4 PE has been used in the preparation of 2-arachidonic acid-lysophosphatidylethanolamine (2-AA-LPE).[1] It has also been used in the synthesis of biotinylated analyte standard for reverse phase-high performance liquid chromatography (HPLC)-electrospray ionization-mass spectroscopy.[2]
Działania biochem./fizjol.
Plasmalogens are phospholipids, essential for cell function and signaling. Plasmalogens influences membrane structure and molecular dynamics, contributes to the functioning of integral membrane proteins. It plays an important role in the release of membrane fatty acid for signaling upon cell stimulation.[1]
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852804C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification and quantification of aminophospholipid molecular species on the surface of apoptotic and activated cells
Thomas CP, et al.
Nature Protocols, 9(1), 51-51 (2014)
Cytochrome c is an oxidative stress-activated plasmalogenase that cleaves plasmenylcholine and plasmenylethanolamine at the sn-1 vinyl ether linkage
Jenkins CM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(22), 8693-8709 (2018)