Kluczowe dokumenty
852758P
Avanti
C18(Plasm)-18:1 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonim(y):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/18:1(9Z)); 110645
Wybierz wielkość
2100,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2100,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (852758P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (852758P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 852758P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H80NO7P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-36-46-38-40(39-48-50(44,45)47-37-35-42)49-41(43)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h18,20,33,36,40H,3-17,19,21-32,34-35,37-39,42H2,1-2H3,(H,44,45)/b20-18-,36-33-/t40-/m1/s1
Klucz InChI
XVYPOHCSLJZFED-QZEVRULJSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)