Merck
900125E
Avanti
17(S)-HDHA
Avanti Research - A Croda Brand 900125E, ethanol solution
Synonim(y):
17(S)-hydroksykwas dokozaheksaenowy
Wybierz wielkość
100 μG
1170,00 zł
500 μG
3880,00 zł
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1170,00 zł
500 μG
3880,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
ethanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (900125E-100ug)
pkg of 1 × 1 mL (900125E-500ug)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 900125E
stężenie
0.1 mg/mL (900125E-100ug)
0.5 mg/mL (900125E-500ug)
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
ciąg SMILES
CC/C=C\C[C@H](O)/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-2-3-15-18-21(23)19-16-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-17-20-22(24)25/h3,5-8,11-16,19,21,23H,2,4,9-10,17-18,20H2,1H3,(H,24,25)/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,15-3-,19-16+/t21-/m0/s1
Klucz InChI
SWTYBBUBEPPYCX-YTQNUIGOSA-N
Opis ogólny
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) to wielonienasycony kwas tłuszczowy omega-3 (PUFA) składający się z 22 atomów węgla i sześciu wiązań podwójnych. Pierwsze wiązanie podwójne występuje w pozycji trzeciej od końca metylowego (22:6 n-3).[1] DHA jest składnikiem błon fosfolipidowych i osłonki mielinowej. Jest to najobficiej występujący PUFA występujący w mózgu i zlokalizowany głównie w istocie szarej.[2]
Działania biochem./fizjol.
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) wykazuje różne procesy fizjologiczne, takie jak regulacja szlaków transdukcji sygnału, neurotransmisja, produkcja neuronów i tworzenie osłonki mielinowej wokół aksonu. Jest również związany z funkcją receptora błonowego i plastycznością synaptyczną. DHA wspiera integralność, płynność i organizację błon. Stwierdzono również, że bierze udział w zapaleniu nerwów. DHA odgrywa istotną rolę w rozwoju i dojrzewaniu mózgu.[2] 17(S)-HDHA (hydroksykwas dokozaheksaenowy) może służyć jako prekursor wyspecjalizowanych mediatorów pro-regeneracyjnych (seria D).[3]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (900125E-100ug)
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (900125E-500ug)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Principles of Nutrigenetics and Nutrigenomics: Fundamentals of Individualized Nutrition, 460-460 (2019)
Michael J Weiser et al.
Nutrients, 8(2), 99-99 (2016-02-24)
Docosahexaenoic acid (DHA) is the predominant omega-3 (n-3) polyunsaturated fatty acid (PUFA) found in the brain and can affect neurological function by modulating signal transduction pathways, neurotransmission, neurogenesis, myelination, membrane receptor function, synaptic plasticity, neuroinflammation, membrane integrity and membrane organization.
Miaomiao Ruan et al.
Journal of the neurological sciences, 396, 247-253 (2018-12-12)
Glioblastoma (GBM) is a typical malignant tumor, and there are no effective drugs capable of improving patient survival. Docosahexaenoic acid (DHA), a nutrient essential to animal health and neurodevelopment, exerts an anticancer effect in several types of cancer. However, the