Kluczowe dokumenty
890870C
Avanti
16:0 TAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890870C
Synonim(y):
1,2-dipalmitoilo-3-trimetyloamoniopropan (sól chlorkowa)
Wybierz wielkość
878,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
878,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (890870C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 890870C
stężenie
10 mg/mL (890870C-25mg)
typ lipidu
cationic lipids
transfection
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C38H76NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35-36(34-39(3,4)5)43-38(41)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h36H,6-35H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
KYARZEFZZOGPGS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- do naśladowania obecności ładunku kationowego zlokalizowanego w błonie w celu zrozumienia efektów elektrostatycznych w błonach biologicznych i zbadania jego interakcji z jonami zearalenonu i selenianu[1]
- badanie jego wpływu na reakcję katalizowaną przez L-pro[2]
- służyć jako pozytywna kontrola, w celu określenia skuteczności anionowych fosfolipidów w odpowiedziach prozapalnych[3]
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)