Key Documents
870818M
Avanti
N-arachidonoylglycine
Avanti Research™ - A Croda Brand 870818M, methylene chloride solution
Synonim(y):
methylene chloride solution
About This Item
Polecane produkty
Postać
methylene chloride solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (870818M-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 870818M
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C22H35NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21(24)23-20-22(25)26/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-20H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Klucz InChI
YLEARPUNMCCKMP-DOFZRALJSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2