800815O
Avanti
16:0-18:1 DG
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol, neat oil
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol; DG(16:0/18:1(9Z)/0:0)
Wybierz wielkość
498,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
498,00 zł
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800815O-10mg))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap 800815O-20)0mg)
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800815O-25mg))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 800815O
typ lipidu
neutral lipids
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Zastosowanie
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)