Kluczowe dokumenty
870451O
Avanti
2-OG
Avanti Research™ - A Croda Brand 870451O
Synonim(y):
2-oleoyl glycerol
Wybierz wielkość
753,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
753,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (with screw cap/argon/foil bag (870451O-5mg))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 870451O
typ lipidu
phosphoglycerides
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(CO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Klucz InChI
UPWGQKDVAURUGE-KTKRTIGZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)